Learn More
Acide carboxylique flumazenil, TRC
Code produit 30005954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30005954 100 mg 100mg
17941825 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30005954 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF500455100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84378-44-9
Formule moléculaire C13 H10 F N3 O3
Poids moléculaire (g/mol) 275.24
Synonyme 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid, 8-Fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid, Flumazenil acid, Ro 15-3890, Flumazenil Imp. A (EP), Flumazenil Related Compound A (USP)
Nom IUPAC 8-fluoro-5-méthyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]acide benzodiazépine-3-carboxylique
SMILES CN1Cc2c(ncn2c3ccc(F)cc3C1=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H10FN3O3/c1-16-5-10-11(13(19)20)15-6-17(10)9-3-2-7(14)4-8(9)12(16)18/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,19,20)
Poids de la formule 275.0706