Learn More
Flumazenil, MedChemExpress
Code produit 16488056
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488056 100 mg
16424207 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16488056 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0009
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Flumazenil is a competitive GABAA receptor antagonist, used in the treatment of benzodiazepine overdoses.
Flumazenil is a competitive GABAA receptor antagonist, used in the treatment of benzodiazepine overdoses.
Spécification
Nom chimique ou matériau Flumazenil
CAS 78755-81-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H14FN3O3
Quantité 100 mg
Synonyme Ro 15-1788
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (65.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2CN(C(C3=CC(F)=CC=C3N2C=N1)=O)C)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 303.29
Poids de la formule 303.29
Pourcentage de pureté 98.9%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation