Learn More
Flumioxazin, TRC
Code produit 30133837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
1 g
Conditionnement:
10mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133837 1 g 1g
17983215 10 mg 10mg
17951285 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133837 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5004701G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103361-09-7
Formule moléculaire C19 H15 F N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 354.33
Synonyme 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-(2-propynyl)-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tetrahydro- (9CI), 2-[7-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-(2-propyn-1-yl)-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2H-1,4-Benzoxazine, 1H-isoindole-1,3(2H)-dione deriv., 2-(7-Fluoro-3-oxo-4-(prop-2-ynyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-isoindole-1,3-dione, BroadStar, Chateau, Encompass,, Flumioxazin, Flumizin, Guillotine, Pledge, S 53482, Sumimax, Sumisoya, SureGuard, V 53482, Valor, Valor SX
Nom IUPAC 2-(7-fluoro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-1,4-benzoxazine-6-yl)-4,5,6,7-tétrahydroisoindole-1,3-dione
SMILES Fc1cc2OCC(=O)N(CC#C)c2cc1N3C(=O)C4=C(CCCC4)C3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Flumioxazin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C19H15FN2O4/c1-2-7-21-15-9-14(13(20)8-16(15)26-10-17(21)23)22-18(24)11-5-3-4-6-12(11)19(22)25/h1,8-9H,3-7,10H2
Poids de la formule 354.1016
Pourcentage de pureté >95%