Learn More
Dichlorhydrate de flunarizine, TRC
Product Code. 30396005
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Unit Size:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30396005 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30396005 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF45520050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Flunarizine dihydrochloride
CAS 30484-77-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C26 H26 F2 N2 . 2 Cl H
Quantité 50 mg
Synonyme Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)-, dihydrochloride, (E)-, Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenyl-2-propenyl]-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-[bis(p-fluorophenyl)methyl]-4-cinnamyl-, dihydrochloride, (E)- (8CI), (E)-1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride, Dinaplex, Flugeral, Flunagen, Flunarizine dihydrochloride, Flunarizine hydrochloride, Flunarl, Fluxarten, Gradient, Issium, Mondus, R 14950
Formule InChI InChI=1S/C26H26F2N2.2ClH/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21;;/h1-15,26H,16-20H2;2*1H/b7-4+;;
SMILES Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(C\C=C\c3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4
Nom IUPAC 1-[bis(4-fluorophényl)méthyl]-4-[(E)-3-phénylprop-2-enyl]pipérazine ;dihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 477.42
Poids de la formule 476.1598
Pourcentage de pureté >95