Learn More
Flunisolide, MedChemExpress
Description
Flunisolide is a corticosteroid, which is an orally active glucocorticoid receptor activator with anti-inflammatory activity. Flunisolide can induce eosinophil apoptosis, and is used for the research of asthma or rhinitis, and inflammation.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Flunisolide |
| CAS | 3385-03-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H31FO6 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (287.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]12[C@@]3(C(CO)=O)[C@@](OC(C)(O3)C)([H])C[C@@]1([H])[C@]4([H])C[C@H](F)C5=CC(C=C[C@]5(C)[C@@]4([H])[C@@H](O)C2)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 434.5 |
| Poids de la formule | 434.5 |
| Afficher plus |