Learn More
Flunisolide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Flunisolide Hemihydrate |
| CAS | 77326-96-6 |
| Formule moléculaire | 2 C24 H31 F O6 . H2 O |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (6α,11β,16α)-6-Fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione Hydrate (2:1), Flunisolide Hemihydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/2C24H31FO6.H2O/c2*1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26;/h2*5-7,13-14,16-17,19-20,26,28H,8-11H2,1-4H3;1H2/t2*13-,14-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+;/m00./s1 |
| SMILES | O.CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO.CC6(C)O[C@@H]7C[C@H]8[C@@H]9C[C@H](F)C%10=CC(=O)C=C[C@]%10(C)[C@H]9[C@@H](O)C[C@]8(C)[C@@]7(O6)C(=O)CO |
| Nom IUPAC | (6α ,11β ,16α)-6-Fluro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-méthyléthylidène)bis(oxy)]pregna-1,4-dies-3,20-dione hémihydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 887.01 |
| Poids de la formule | 886.4315 |