Learn More
Flunixin-d3, TRC
Code produit 30399125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399125 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30399125 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF4554021MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flunixin D3 (methyl D3)
CAS 1015856-60-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14 2H3 H8 F3 N2 O2
Quantité 1 mg
Synonyme Flunixin D3 (methyl D3)
Formule InChI InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
Nom IUPAC ácido 2-[2-(trideuteriometil)-3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxílico
Poids moléculaire (g/mol) 299.26
Poids de la formule 299.0961
Pourcentage de pureté >95