Learn More
MedChemExpress Fluo-4 AM
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 100 μg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Poids moléculaire | 1096.94 g/mol |
| CAS | 273221-67-3 |