Learn More
Molecular Probes™ Fluo-4, AM, perméant aux cellules
Code produit 11504786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 50 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11504786 10 x 50 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11504786 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur F14201
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fluo-4 est un élément analogique de fluo-3 avec deux substituants de chlore remplacés par des fluorines, ce qui se solde par une excitation accrue de la fluorescence à 488 nm et ainsi des signaux supérieurs de fluorescence.
Labeled calcium indicators are molecules that exhibit an increase in fluorescence upon binding Ca2+. Fluo-3 has been used to image the spatial dynamics of Ca2+ signaling, in flow cytometry experiments involving photoactivation of caged chelators, second messengers, and neurotransmitters, and for cell-based pharmacological screening. Fluo-4 is an analog of fluo-3 with the two chlorine substituents replaced by fluorines, which results in increased fluorescence excitation at 488 nm and consequently higher fluorescence signal levels. Cells may be loaded with the AM ester forms of these calcium indicators by adding the dissolved indicator directly to dishes containing cultured cells. These indicators are useful for fluorescence and confocal microscopy, flow cytometry, and microplate screening applications.
Les indicateurs marqués de calcium sont des molécules qui affichent une hausse de fluorescence lors de la liaison au Ca2+. Fluo-3 a été utilisé pour illustrer les dynamiques spatiales de la signalisation de Ca2+, dans les expériences par cytométrie en flux impliquant la photoactivation des chélateurs en cage, des seconds messagers et des neurotransmetteurs, et pour le criblage pharmacologique cellulaire. Fluo-4 est un élément analogique de fluo-3 avec deux substituants de chlore remplacés par des fluorines, ce qui se solde par une excitation accrue de la fluorescence à 488 nm et ainsi des signaux supérieurs de fluorescence. Les cellules peuvent être chargées d’esters AM de ces indicateurs de calcium en ajoutant l’indicateur dissous directement aux boîtes de culture contenant les cellules cultivées. Ces indicateurs sont pratiques pour les applications de fluorescence et de microscopie confocale, de cytométrie en flux et de criblage de microplaques.
Caractéristiques de l’indicateur de calcium (esters AM) :
• Marquage (ex./ém. de la forme liée au Ca2+) : Fluo-4 (494/506 nm)
• Augmentation de l’intensité de fluorescence lors de la liaison au Ca2+ : >100 fois
• Kd pour Ca2+ dans le tampon : ∼335 nM
• Montre une augmentation de la fluorescence lors de la liaison au Ca2+ avec un faible décalage en longueur d’onde
Utilisation de TPEN pour contrôler les cations de métaux lourds
En outre, ces indicateurs BAPTA lient plusieurs cations de métaux lourds (par ex., Mn2+, Zn2+, Pb2+) avec une affinité nettement supérieure au Ca2+. Les perturbations des mesures du calcium causées par la présence de ces ions peuvent être contrôlées à l’aide du chélateur sélectif de métaux lourds TPEN (réf. catalogue T1210).
Plus de choix d’indicateurs de calcium fluorescents
Nous proposons une large sélection d’indicateurs de calcium Molecular Probes™ utilisables dans diverses expériences. Pour en savoir plus, consultez les Indicateurs fluorescents de Ca2+ excités par la lumière visible—Section 19.3 dans le manuel Molecular Probes™.
Pour en savoir plus sur les indicateurs de Ca2+ excitables par UV, les indicateurs protéiques de Ca2+, les conjugués des indicateurs de Ca2+ et les indicateurs fluorescents des autres ions métalliques (comme le Mg2+, Zn2+), consultez les Indicateurs de Ca2+, Mg2+, Zn2+ et autres ions métalliques—Chapitre 19 dans le manuel des Molecular Probes™.
Dans son état réduit, l’excitation et l’émission maximums de l’acide indécanoïque BODIPY™ 581/591 est de 581/591 nm ; après oxydation, la sonde transfère l’excitation et l’émission à 488/510 nm.
Nous recommandons la dissolution dans du DMSO anhydre de haute qualité pour les concentrations stockées de 1 à 5 mM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Calcium Indicator, Cell Proliferation, Cellular Imaging
À utiliser avec (équipement) Microscope confocal, Microscope à fluorescence, Instruments d’analyse à haut contenu, Lecteur HTS, Lecteur de microplaques, Imageur fluorescent
Type de produit Colorant
Type de colorant Fluo-4
Excitation Wavelength Range 480 to 495 nm
Quantité 10 x 50 μg
Conditions d’expédition Température ambiante
Excitation / émission 494/506 nm
Gamme de longueur d’onde d’émission 510 to 525 nm
Longueur d’onde d’excitation 494 nm
Longueur d’onde d’émission 516 nm