Learn More
Molecular Probes™ Kit de dosage de calcium Fluo-4 Direct™
Description
Le kit de dosage du calcium Fluo-4 Direct™ a été formulé pour fournir un dosage du calcium fluorescent et homogène qui présente les caractéristiques suivantes :
1. Se charge facilement dans les cellules
2. Permet d’obtenir une grande fenêtre de dosage et
3. Supprime la fluorescence de fond générée à partir de l’indicateur de calcium dans un milieu complet avec peu d’impact sur la fluorescence cellulaire spécifique
En savoir plus sur les indicateurs d’ions, notamment le calcium, le potassium, le pH, Et indicateurs de potentiel membranaire ›
Cette formulation avancée permet d’exécuter L'essai dans un format d’addition simple uniquement en présence de milieux contenant du sérum. Fluo-4 Direct™ constitue la troisième nouveauté de la famille Fluo-4 de réactifs de détection du calcium. Fluo-4 AM et Fluo-4 NW nécessitent tous deux l’élimination des milieux avant la détection par dosage, mais le Fluo-4 NW améliore le confort d’utilisation en incluant le réactif PowerLoad™ afin de faciliter le chargement des cellules. Le kit de dosage du calcium Fluo-4 Direct™ est semblable au Fluo-4 NW en ce qu’il est formulé avec le réactif PowerLoad™ afin de faciliter le chargement des cellules, mais il est unique en ce qu’il peut être utilisé en présence de milieux de culture complets et qu’il supprime efficacement la fluorescence du fond sans sacrifier la fluorescence cellulaire spécifique générée lors du dosage.
1. Se charge facilement dans les cellules
2. Permet d’obtenir une grande fenêtre de dosage et
3. Supprime la fluorescence de fond générée à partir de l’indicateur de calcium dans un milieu complet avec peu d’impact sur la fluorescence cellulaire spécifique
En savoir plus sur les indicateurs d’ions, notamment le calcium, le potassium, le pH, Et indicateurs de potentiel membranaire ›
Cette formulation avancée permet d’exécuter L'essai dans un format d’addition simple uniquement en présence de milieux contenant du sérum. Fluo-4 Direct™ constitue la troisième nouveauté de la famille Fluo-4 de réactifs de détection du calcium. Fluo-4 AM et Fluo-4 NW nécessitent tous deux l’élimination des milieux avant la détection par dosage, mais le Fluo-4 NW améliore le confort d’utilisation en incluant le réactif PowerLoad™ afin de faciliter le chargement des cellules. Le kit de dosage du calcium Fluo-4 Direct™ est semblable au Fluo-4 NW en ce qu’il est formulé avec le réactif PowerLoad™ afin de faciliter le chargement des cellules, mais il est unique en ce qu’il peut être utilisé en présence de milieux de culture complets et qu’il supprime efficacement la fluorescence du fond sans sacrifier la fluorescence cellulaire spécifique générée lors du dosage.
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Contenu et stockage |
|
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Dosage du calcium |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope confocal, microscope à fluorescence, instrument à haut contenu, lecteur HTS, lecteur de microplaques, imageur fluorescent, Microscope à fluorescence, Instruments d’analyse à haut contenu, Lecteur HTS, Lecteur de microplaques, Imageur fluorescent |
| Type de produit | Flux de calcium cellulaire |
| Type de colorant | Fluorescent à base de colorants |
| Emission | Visible |
| Forme | Poudre |
| Modification | Produits chimiques |
| Afficher plus |