Learn More
Molecular Probes™ Kit de dosage du calcium Fluo-4 NW
Code produit 10266762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 microplaque(s)
100 microplaque(s)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10266762 10 microplaque(s) 1 pièce
10135132 100 microplaque(s) 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10266762 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur F36206
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kit de dosage du calcium Fluo-4 NW
Fluo-4 NW (No-Wash) Calcium Assay Kits offer a proprietary calcium assay formulation that requires neither a wash step nor a quencher dye. The fluo-4 NW assay achieves larger increases in fluorescence intensity than standard fluo-3 and fluo-4 assays with a wash step. Eliminating the wash step results in lower variability and higher Z' values than the standard fluo-4 assay, while providing an easier and faster assay as well.
*Les kits de dosage du calcium Fluo-4 NW (sans lavage) offrent une méthode simplifiée pour détecter le calcium intracellulaire, sans nécessiter un colorant absorbeur ou une étape de lavage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Calcium Indicator
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Type de produit Coloration
Type de colorant Fluo-4NW
Excitation Wavelength Range 480 to 495 nm
Quantité 10 microplaque(s)
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de longueur d’onde d’émission 510 to 525 nm
Longueur d’onde d’excitation 494 nm
Longueur d’onde d’émission 516 nm