Learn More
Abcam Fluo-5 AM, réactif de marquage fluorescent (analogue Fluo-4)
Code produit 32119138 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32119138 10 x 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32119138 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab24108310x50ug
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
MW 740,6 Da, Pureté >98 %. Fluo-5 AM est un analogue de Fluo-4 avec une affinité de liaison au calcium réduite (Kd = 2,3 μM). Adapté à la détection des niveaux intracellulaires de calcium dans la plage de 1 μM à 1 mM. Les cellules peuvent être chargées de Fluo-5 AM en ajoutant l’indicateur dissous directement aux cellules en cul...
Masse moléculaire 740,6 Da, pureté >98 %. Fluo-5 AM est un analogue de Fluo-4 présentant une affinité réduite pour la liaison du calcium (Kd = 2,3 μM). Convient à la détection des concentrations intracellulaires de calcium comprises entre 1 μM et 1 mM. Les cellules peuvent être chargées avec Fluo-5 AM en ajoutant directement l’indicateur dissous aux cellules dans les boîtes de culture.
Fluo-5 AM présente des longueurs d’onde d’excitation et d’émission de 494 et 516 nm, respectivement. Compatible avec une excitation par laser à ions argon à 488 nm. La fluorescence augmente de >100 fois lors de la liaison au calcium.
.
Le produit est soumis aux dispositions suivantes : Déclaration d’Abcam relative aux restrictions d’utilisation
Spécification
Quantité 10 x 50 μg