Learn More
Fluocinolone (Acetonide), MedChemExpress
Code produit. 16492159
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16492159
Marque: Medchem Express HYB0415
MedChemExpress Fluocinolone Acetonide is a glucocorticoid derivative used topically in the treatment of various skin disorders.
Fluocinolone Acetonide is a glucocorticoid derivative used topically in the treatment of various skin disorders.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluocinolone (Acetonide)
CAS 67-73-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H30F2O6
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (68.51 mM)
SMILES O=C([C@]([C@@]1([H])C[C@@]2([H])[C@@](C[C@H](F)C3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C5)(OC(C)(C)O1)[C@]25C)CO
Poids moléculaire (g/mol) 452.49
Poids de la formule 452.49
Pourcentage de pureté 97.98%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.