Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluocinonide
Code produit 16594314 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16594314 250 mg 250mg
16584314 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16594314 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465452500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00€
    195.65€ / 250mg
    Économisez 45.35€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 356-12-7
Formule moléculaire C26H32F2O7
Poids moléculaire (g/mol) 494.53
Clé InChI WJOHZNCJWYWUJD-IUGZLZTKSA-N
Nom IUPAC Acétate de 2-[(1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S,19S)-12,19-difluoro-11-hydroxy-6,6,9,13-tétraméthyl-16-oxo-5,7-dioxapentacylo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosa-14,17-dien-8-yl]-2-oxoéthyl
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]1[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]21C
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluocinonide
Point de fusion 296.0°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 494.53