Learn More
Fluocinonide, MedChemExpress
Description
Fluocinonide (Vanos) is a potent glucocorticoid steroid used topically as anti-inflammatory agent for the treatment of skin disorders.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fluocinonide |
| CAS | 356-12-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C26H32F2O7 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (202.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C([C@]([C@@]1([H])C[C@@]2([H])[C@@](C[C@H](F)C3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C5)(OC(C)(C)O1)[C@]25C)COC(C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 494.52 |
| Poids de la formule | 494.52 |
| Afficher plus |