Learn More
Fluometuron, TRC
Code produit 30408086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30408086 1 g
30398599 5 g
30401791 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408086 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5966501G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2164-17-2
Formule moléculaire C10 H11 F3 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 232.2
Synonyme Urea, N,N-dimethyl-N'-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-, Urea, 1,1-dimethyl-3-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)- (7CI,8CI), N,N-Dimethyl-N'-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, 1,1-Dimethyl-3-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)urea, 3-(3-Trifluoromethylphenyl)-1,1-dimethylurea, 3-(m-Trifluoromethylphenyl)-1,1-dimethylurea, C 2059, Ciba 2059, Cotoran, Cotoran 85DF, Fluomethuron, Fluometuron, Lanex, N-(3-Trifluoromethylphenyl)-N',N'-dimethylurea, N-(m-Trifluoromethylphenyl)-N',N'-dimethylurea, Pakhtaran
Nom IUPAC 1,1-diméthyl-3-[3-(trifluorométhyl)phényl]urée
SMILES CN(C)C(=O)Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluometuron
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H11F3N2O/c1-15(2)9(16)14-8-5-3-4-7(6-8)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3,(H,14,16)
Poids de la formule 232.0823