Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Fluophase™ PFP
Code produit 10261045 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10261045 250 mm 1 pièce
10037304 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10261045 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 82705254630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les phases perfluorées offrent une sélectivité unique
  • Meilleures rétention et sélectivité pour les composés halogénés
  • Excellentes pour l’analyse des taxanes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 6 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Granulométrie 5 μm
Porosité 100 Å
Type d’USP L43
Phase stationnaire PFP fluoré
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 12%
Type de colonne Fluophase, analyse des taxanes
“End-capped” Oui
Phase PFP