Learn More
Fluoranthène, 98%
Code produit 10182380 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10182380 25 g Flacon en verre 25g
10102390 100 g Flacon en verre 100g
10646112 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10182380 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119170250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.60€
    38.65€ / 25g
    Économisez 3.95€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 206-44-0 | C16H10 | 202,26 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206-44-0
Formule moléculaire C16H10
Poids moléculaire (g/mol) 202.26
Numéro MDL MFCD00001184
Clé InChI GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme idryl, 1,2-benzacenaphthene, benzo jk fluorene, rcra waste number u120, 1,2-1,8-naphthylene benzene, benzene, 1,2-1,8-naphthalenediyl, 1,2-1,8-naphthalenediyl benzene, benzene, 1,2-1,8-naphthylene, benzo j,k fluorene
CID PubChem 9154
ChEBI CHEBI:33083
Nom IUPAC fluoranthène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC3=CC=CC2=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoranthene
Note relative au nom 98%
Point de fusion 109.0°C to 111.0°C
Couleur Beige-gris à jaune vert ou jaune
Point d’ébullition 384.0°C
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 05, I, 344
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, acetone and benzene
Poids de la formule 202.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluoranthene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement