Learn More
Fluoranthène, TRC
Code produit 30134640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134640 25 g 25g
30012167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134640 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF46199025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206-44-0
Formule moléculaire C16 H10
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Synonyme Fluoranthene, 1,2-(1,8-Naphthylene)benzene, Benzene, 1,2-(1,8-naphthalenediyl)-, Benzo[jk]fluorene, ClusterCarbon, Idryl, NSC 6803
Nom IUPAC fluoranthène
SMILES c1ccc2c(c1)c3cccc4cccc2c34
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoranthene
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
Poids de la formule 202.0783