Learn More
Fluorène-2-ester pinacolique d’acide boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428417 5 g 5g
15418417 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51947.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 922706-40-9 | C19H21BO2 | 292.185 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 922706-40-9
Formule moléculaire C19H21BO2
Poids moléculaire (g/mol) 292.185
Numéro MDL MFCD16294548
Clé InChI WVJQQLZHOADEAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-2-fluorenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, fluorene-2-boronic acid pinacol ester, 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl, amtb249, 4,4,5,5-tetramethyl-2-9h-fluorene-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 56925000
Nom IUPAC 2-(9H-fluorèn-2-yl)-4,4,5,5-tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorene-2-boronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Poids de la formule 292.18
Pourcentage de pureté 95%