Learn More
Fluorène-2-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492717 100 g 100g
11472717 5 g -
11482717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14911.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 30084-90-3 | C14H10O | 194.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30084-90-3
Formule moléculaire C14H10O
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00001123
Clé InChI MNQGEQSXFDKAPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorenecarboxaldehyde, fluorene-2-carboxaldehyde, fluorene-2-carbaldehyde, 9h-fluorene-2-carboxaldehyde, 2-formylfluorene, 2-fluorencarbaldehyd, 2-fluorenecarboaldehyde, acmc-1cjjq, 4-07-00-01656 beilstein handbook reference, #
CID PubChem 34804
Nom IUPAC 9H-Fluorène-2-carbaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=C2C(CC3=CC=CC=C23)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorene-2-carboxaldehyde
Point de fusion 82°C to 86°C
Quantité 100 g
Beilstein 2255852
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 99%