Learn More
Acide fluorène-4-carboxylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334494
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11334494 250 mg 250mg
11314494 1 g 1g
11324494 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11334494 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01164.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 6954-55-8 | C14H10O2 | 210.232 g/mol
Fluorene-4-carboxylic acid is used in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide fluorène-4-carboxylique est utilisé dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6954-55-8
Formule moléculaire C14H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.232
Numéro MDL MFCD00001112
Clé InChI WJNBLUOXTBTGMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluorene-4-carboxylic acid, 4-fluorenecarboxylic acid, maybridge1_002107, 9h-fluorene-4-carboxylicacid, fluorene-4-carboxylic acid, technical grade
CID PubChem 81402
Nom IUPAC Acide 9H-fluorène-4-carboxylique
SMILES C1C2=CC=CC=C2C3=C(C=CC=C31)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorene-4-carboxylic acid
Point de fusion 191°C to 192°C
Quantité 250 mg
Beilstein 2050637
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 210.23
Pourcentage de pureté 96%