Learn More
Acide fluorène-9-acétique, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11473048 1 g 1g
11483048 5 g 5g
11493048 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473048 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18772.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.90€
    70.65€ / 1g
    Économisez 7.25€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 6284-80-6 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
It was used in preparation of pyrokinin class of insect neuropeptides. It was also used in preparation of N-(9-fluoreneacetyl)-L-leucine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été utilisé dans la préparation de neuropeptides d’insectes appartenant aux pyroquinines. Il a également été utilisé dans la préparation de la N-(9-fluoreneacétyl)-L-leucine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6284-80-6
Formule moléculaire C15H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.259
Numéro MDL MFCD00013262
Clé InChI WFSMJMTYIMFHPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-fluoreneacetic acid, fluorene-9-acetic acid, 9h-fluorene-9-acetic acid, 2-9h-fluoren-9-yl acetic acid, 9h-fluorene-9-aceticacid, 9h-fluoren-9-ylacetic acid, chembl44381, 2-fluoren-9-ylacetic acid, 9-fluoreneacetate, 9-fluorene acetic acid
CID PubChem 94852
Nom IUPAC Acide 2-(9H-fluorén-9-yl)acétique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorene-9-acetic acid
Point de fusion 133°C to 135°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 224.26
Pourcentage de pureté ≥99.5%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluorene-9-acetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 9H-Fluorene-9-aceticacid