Learn More
Acide fluorène-9-acétique, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483048 5 g 5g
11473048 1 g 1g
11493048 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483048 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18772.06
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6284-80-6 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
It was used in preparation of pyrokinin class of insect neuropeptides. It was also used in preparation of N-(9-fluoreneacetyl)-L-leucine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été utilisé dans la préparation de neuropeptides d’insectes appartenant aux pyroquinines. Il a également été utilisé dans la préparation de la N-(9-fluoreneacétyl)-L-leucine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6284-80-6
Formule moléculaire C15H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.259
Numéro MDL MFCD00013262
Clé InChI WFSMJMTYIMFHPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-fluoreneacetic acid, fluorene-9-acetic acid, 9h-fluorene-9-acetic acid, 2-9h-fluoren-9-yl acetic acid, 9h-fluorene-9-aceticacid, 9h-fluoren-9-ylacetic acid, chembl44381, 2-fluoren-9-ylacetic acid, 9-fluoreneacetate, 9-fluorene acetic acid
CID PubChem 94852
Nom IUPAC Acide 2-(9H-fluorén-9-yl)acétique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)CC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Fluorene-9-acetic acid
Point de fusion 133°C to 135°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 224.26
Pourcentage de pureté ≥99.5%