Learn More
Acide fluorène-9-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11430837
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11430837 100 g 100g
11410837 5 g 5g
11420837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11430837 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23224.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1989-33-9 | C14H10O2 | 210.232 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1989-33-9
Formule moléculaire C14H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.232
Numéro MDL MFCD00001136
Clé InChI DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluorene-9-carboxylic acid, 9-fluorenecarboxylic acid, 9-carboxyfluorene, diphenyleneacetic acid, 9-fluorencarboxylic acid, rarechem aq bd 0ba1, akos auf02021, 9-carboxy-9h-fluorene, enamine_003081, 9-fluorenylcarboxylic acid
CID PubChem 74809
Nom IUPAC Acide 9H-fluorène-9-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Fluorene-9-carboxylic acid
Point de fusion 226°C to 232°C
Point d’éclair 230°C (446°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1911728
Poids de la formule 210.23
Pourcentage de pureté 97%