Learn More
Fluorène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391517 25 g 25g
11301527 100 g 100g
11311527 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11391517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02124.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 86-73-7 | C13H10 | 166.22 g/mol
Fluorene is used in the preparation of dyes such as 2,7-diiodofluorene, 2-aminofluorene and 3,6-bis-(dimethylamino)fluorine as well as resins. It acts as a precursor to other fluorene compounds and to prepare fluorenone. It is utilized in the study of the extraction of specific semiconducting single-wall carbon nanotubes. Its polymer, polyfluorene finds application in electrically conductive and electroluminescent as well as in solar cells. In addition to this, it is used as a luminophore inorganic light-emitting diodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorène est utilisé dans la préparation de colorants tels que le 2,7-diiodofluorène, le 2-aminofluorène et la 3,6-bis-(diméthylamino)fluorène, ainsi que dans la préparation de résines. Il agit comme précurseur d’autres composés du fluorène et aux fins de préparation de la fluorénone. Il est utilisé dans l’étude de l’extraction de nanotubes de carbone à paroi unique semi-conducteurs spécifiques. Son polymère, le polyfluorène trouve son application dans les cellules électroluminescentes et conductrices électriques ainsi que dans les cellules solaires. De plus, il est utilisé comme diode électroluminescente inorganique luminophore
Solubilité
Soluble dans l’alcool chaud, l’éther, le benzène et l’acide acétique glacial. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86-73-7
Formule moléculaire C13H10
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00001111
Clé InChI NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluorene, diphenylenemethane, o-biphenylenemethane, 2,3-benzindene, 2,2'-methylenebiphenyl, o-biphenylmethane, methane, diphenylene, fluoren, fluorenyl radical, flourene
CID PubChem 6853
ChEBI CHEBI:28266
Nom IUPAC 9H-fluorène
SMILES C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifications
Nom chimique ou matériau Fluorene
Point de fusion 113°C to 117°C
Densité 1.202
Point d’ébullition 295°C
Point d’éclair 151°C (303°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1363491
Merck Index 14,4155
Informations sur la solubilité Soluble in hot alcohol,ether,benzene and glacial acetic acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté ≥98%