Learn More
Fluorène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10573321 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10573321 25 g Flacon en plastique 25g
10513901 100 g Flacon en plastique 100g
10437750 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10573321 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156130250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 86-73-7 | C13H10 | 166.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-73-7
Formule moléculaire C13H10
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00001111
Clé InChI NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluorene, diphenylenemethane, o-biphenylenemethane, 2,3-benzindene, 2,2'-methylenebiphenyl, o-biphenylmethane, methane, diphenylene, fluoren, fluorenyl radical, flourene
CID PubChem 6853
ChEBI CHEBI:28266
Nom IUPAC 9H-fluorène
SMILES C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorene
Note relative au nom 98%
Point de fusion 112.0°C to 116.0°C
Couleur Marron à blanc
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 298.0°C
Point d’éclair 151°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 05, 625
Merck Index 15, 4187
Gravité spécifique 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and carbon disu,freely soluble in glacial acetic acid
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluorene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.