Learn More
Fluorène-d10, SPEX CertiPrep™
Code produit 12999244 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
Ampoule en verre prélimée ambrée
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
12999244 1 ml Ampoule en verre prélimée ambrée 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12999244 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S2036
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d’analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié ISO/CEI Guide 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Fluorène-d1081103-79-91000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34, et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Nom chimique ou matériau Fluorene-d10
Conditionnement Ampoule en verre prélimée ambrée
Quantité 1 ml
CAS 81103-79-9, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C13H10
Synonyme fluorene-d10, 2 h?? fluorene, fluorene d10, fluorene-d10, analytical standard, fluorene d10 10 microg/ml in cyclohexane, fluorene-d10, 98 atom % d cp
Clé InChI NIHNNTQXNPWCJQ-QNNBDYQESA-N
SMILES C1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9-décadeuteriofluorène
Poids moléculaire (g/mol) 176.284
CID PubChem 6913203
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Fluorene-d10
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire