Learn More
Fluorène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fluorene |
| CAS | 86-73-7 |
| Formule moléculaire | C13 H10 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Fluorene, 9H-Fluorene, Fluorene (8CI), 2,2'-Methylenebiphenyl, Diphenylenemethane, Methane, diphenylene-, NSC 6787, o-Biphenylenemethane |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2 |
| SMILES | C1c2ccccc2c3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 9H-fluorène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.22 |
| Poids de la formule | 166.0783 |