Learn More
Invitrogen™ FluoReporter™ Biotin Quantitation Assay Kit, for biotinylated proteins
Code produit 10462282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10462282 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10462282 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F30751
 Article restreint
En stock
Kit de dosage quantitatif de la biotine FluoReporter™, pour protéines biotinylées
Le kit de dosage quantitatif de la biotine FluoReporter™ fournit un dosage fluorimétrique sensible pour déterminer le nombre de marqueurs de biotine sur des échantillons d’acides nucléiques (c.-à-d. ADNc). Le dosage utilise le réactif Biotective™ Green qui contient un colorant fluorescent désactivé par des ligands qui occupent les sites de liaison à la biotine. En présence de biotine, les ligands de colorant d’extincteur sont déplacés et une fluorescence se produit. La fluorescence est profractionnelle à la quantité de biotine ajoutée. Les résultats peuvent être lus avec n’importe quel lecteur de microplaques à fluorescence capable de détecter le colorant FITC.
Caractéristiques importantes des kits de dosage de la biotine FluoReporter™ :
  • peuvent détecter de 4 à 80 picomoles de biotine dans un échantillon (sensibilité 50 fois supérieure à celle de l’essai de liaison à la biotine HABA)
  • peuvent être appliqués à des quantités de 13 ng d’acide nucléique marqué à la biotine (plus pour les degrés de marquage inférieurs)
  • Les maxima d’excitation / émission du réactif sont de 495 / 519 nm
  • fourni avec un contrôle positif biotinylé pour la courbe standard
    Uniquement à des fins de recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de produit Kit de dosage de quantification de biotine
    Quantité 1 kit
    Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
    Méthode de détection Fluorescence
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Gamme de produits FluoReporter
    Marqueur ou colorant Biotine
    Labeling Target Protéines