Learn More
Invitrogen™ FluoReporter™ lacZ Flow Cytometry Kit
Code produit 10378542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10378542 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10378542 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F1930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    902.00€
    685.52€ / 1 pièces
    Économisez 216.48€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Kit de cytométrie en flux FluoReporter™ lacZ
The FluoReporter™ lacZ Flow Cytometry Kit provides materials and protocols for quantitating β-galactosidase activity with fluorescein di-V-galactoside (FDG) in single cells using flow cytometry. This kit is accompanied by a license to practice patented techniques for loading FDG by hypotonic shock and improving retention of fluorescein in lacZ-positive cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de dosage de gène rapporteur de β-galactosidase
Méthode de détection Fluorescent
Contenu et stockage Contient 1 flacon de FDG (0,5 ml, 20 mM dans l’eau/DMSO/éthanol, 8:1:1, v/v), 1 flacon de PETG (2,0 ml, 50 mM dans l’eau), diphosphates de chloroquine (1,0 ml, 30 mM dans l’eau) et 1 flacon d’iodure de propidium (1,0 ml, 150 µM dans l’eau).
Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits FluoReporter
Quantité 1 kit
Forme Solution