Learn More
Fluorescamine, MP Biomedicals™
Code produit 11471082 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11471082 25 mg -
11481082 100 mg -
11491082 250 mg -
11401092 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11471082 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219518325
Identifiants chimiques
CAS 38183-12-9
Formule moléculaire C17H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 278.26
Numéro MDL MFCD00005928
Clé InChI ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4-phenylspiro[furan-2(3H)-1'-(3'-H)-isobenzofuran]-3, 3'-dione
CID PubChem 37927
SMILES O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescamine
Note relative au nom For TLC analysis
Nom IUPAC 4’-phényle-3H,3’H-spiro[2-benzofurane-1,2’-furan]-3,3’-dione
Poids de la formule 278.3
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Forme physique Poudre