Learn More
Fluorescamine, TRC
Code produit 30133214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133214 250 mg 250mg
30011504 100 mg 100mg
30005171 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133214 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF535000250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38183-12-9
Formule moléculaire C17H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 278.26
Synonyme 4-Phenyl-spiro[furan-2(3H),1'(3'H)-isobenzofuran]-3,3'-dione, 4-Phenylspiro[furan-2(3H),1'-phthalan]-3,3'-dione, Fluram, Ro 20-7234
SMILES OC(=O)CCSSCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
Poids de la formule 278.0579
Pourcentage de pureté >95%