Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fluorescein |
| Point de fusion | 314.0°C to 316.0°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Beilstein | 19, V,6, 456 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies and dilute acids, soluble in boiling alcohol and ether, insoluble in benzene and chloroform |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 332.3 |
| Qualité | Pures |
Sécurité et traitement
- Fluorescein