Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescéine
Code produit 10700795 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10700795 25 g Flacon en verre 25g
10020980 100 g Flacon en verre 100g
10070940 500 g Flacon en verre 500g
11936941 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 10700795 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Chemicals missing translation for 'supplierNo' 119240250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.95€
    22.65€ / 25g
    Économisez 4.30€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2321-07-5 | C20H12O5 | 332.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2321-07-5
Formule moléculaire C20H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 332.31
Numéro MDL MFCD00005050
Clé InChI GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16850
ChEBI CHEBI:31624
Nom IUPAC 3’,6’-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène]-1-un
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescein
Point de fusion 314.0°C to 316.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 19, V,6, 456
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies and dilute acids, soluble in boiling alcohol and ether, insoluble in benzene and chloroform
Quantité 25 g
Poids de la formule 332.3
Qualité Pures
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluorescein