Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluoréscéine, 90+ %
Code produit 11327996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327996 100 g 100g
11337996 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327996 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L13251.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2321-07-5 | C20H12O5 | 332.31 g/mol
Fluorescein is used as a fluorescent tracer for many applications including in a type of dye laser as the gain medium, in forensics and serology to detect latent blood stains and in dye tracing. It is used to localise multiple muscular ventricular septal defects during open heart surgery and confirm the presence of any residual defects. It is applied to teeth to reveal plaque.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Incompatibles avec les agents oxydants puissants. Sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2321-07-5
Formule moléculaire C20H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 332.31
Numéro MDL MFCD00005050
Clé InChI GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluorescein, solvent yellow 94, resorcinolphthalein, yellow fluorescein, 3,6-fluorandiol, d and c yellow no. 7, fluoresceine, japan yellow 201, c.i. solvent yellow 94, d&c yellow no. 7
CID PubChem 16850
ChEBI CHEBI:31624
Nom IUPAC 3’,6’-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène]-1-un
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescein
Point de fusion 320°C
Quantité 100 g
Beilstein 94324
Merck Index 14,4159
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 332.32
Pourcentage de pureté ≥90%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluorescein
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorescein