Learn More
Invitrogen™ Fluorescéine-5-isothiocyanate (FITC Isomère I)
Code produit 11574786
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 x 10 mg
10 x 100 mg
Conditionnement:
1000mg
100mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11574786 10 x 10 mg 100mg
11584786 10 x 100 mg 1000mg
10357872 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11574786 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F1906
Edge
Fluorescéine-5-isothiocyanate (FITC ’Isomère I’)
Vous recherchez des alternatives supérieures à la fluorescéine ? Notre gamme de colorants Alexa Fluor offre tout ce que vous recherchez, et bien plus encore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 x 10 mg
Type de produit Fluorescéine-5-isothiocyanate
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Réactivité chimique Amine
Conditions d’expédition Température ambiante
Groupement de réactifs Isothiocyanate
Marqueur ou colorant FITC (fluorescéine)
Type d’étiquette Colorants classiques