Learn More
Fluorescéine 5-isothiocyanate, isomère 1 (~90 %), TRC
Code produit 30179050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179050 100 mg 100mg
30179414 1 g 1g
30179250 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179050 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF485720100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3326-32-7
Formule moléculaire C21 H11 N O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 389.38
Synonyme FITC
Nom IUPAC 3',6'-dihydroxy-6-isothiocyanatospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthène]-1-one
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescein 5-Isothiocyanate, Isomer 1
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Poids de la formule 389.0358