Learn More
Fluorescéine 5-isothiocyanate, isomère 1, 95 %, TRC
Code produit 30179122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179122 1 g 1g
30179436 10 g 10g
30179312 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179122 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF4857001G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3326-32-7
Formule moléculaire C21 H11 N O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 389.38
Synonyme FITC
Nom IUPAC 3',6'-dihydroxy-6-isothiocyanatospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthène]-1-one
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescein 5-Isothiocyanate, Isomer 1
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Poids de la formule 389.0358