Learn More
MedChemExpress Fluorescein-5-maleimide
Code produit 16498748
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498748 10 mg
16464667 50 mg
16453816 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16498748 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYD0098
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
MedChemExpress Fluorescein-5-maleimide is a fluorescent thiol-reactive dye used to conjugate fluorescein to proteins (excitation: 494 nm, emission: 519 nm).
Spécification
Quantité 10 mg
Type de produit Dye Reagents
Poids moléculaire 427.36 g/mol
Solubilité DMSO : 50 mg/mL (117.00 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Contenu et stockage -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Conditions d’expédition Room temperature
Cible HBV
CAS 75350-46-8
Synonyme N-(5-Fluoresceinyl)maleimide