Learn More
Fluorescéine 5-Maleimide (90 %), TRC
Code produit 30133479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133479 25 mg 25mg
30003491 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133479 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF48950025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75350-46-8
Formule moléculaire C24 H13 N O7
Poids moléculaire (g/mol) 427.36
Synonyme Fluorescein 5-Maleimide
Nom IUPAC 1-(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthène]-5-yl)pyrrole-2,5-dione
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescein 5-Maleimide
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H13NO7/c26-13-2-5-17-19(10-13)31-20-11-14(27)3-6-18(20)24(17)16-4-1-12(9-15(16)23(30)32-24)25-21(28)7-8-22(25)29/h1-11,26-27H
Poids de la formule 427.0692