Learn More
Fluorescéine 6-isothiocyanate, isomère 2, 95 %, TRC
Code produit 30408656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30408656 100 mg
30396634 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30408656 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF485705100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18861-78-4
Formule moléculaire C21 H11 N O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 389.38
Synonyme Fluorescein 6-Isothiocyanate, Isomer 2
Nom IUPAC 3',6'-dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[2-benzofurane-3,9'-xanthène]-1-one
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)N=C=S)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescein 6-Isothiocyanate, Isomer 2
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-15-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-16(19)21(15)17-7-11(22-10-28)1-4-14(17)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Poids de la formule 389.0358