Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescéine, sel disodique, pure
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Absorbance | 1700 (at lambda max.) min. |
| Nom chimique ou matériau | Fluorescein, disodium salt |
| Point de fusion | 320.0°C |
| Rapport d’absorption | 1.2 to 1.7 |
| Beilstein | 19, V,6, 456 |
| Merck Index | 15, 4192 |
| Synonyme | Acid Yellow 73, Fluorescein, water soluble, Uranine, C.I. 45350 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Spectre IR | Authentique |
| Lambda max. | 488 to 491nm (in buffer pH 8) |
| Afficher plus |