Learn More
Fluorescéine, acide libre, réagrégation. Ph. Eur., Solstice
Code produit 15623820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15623820 100 g Bouteille en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15623820 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 32615100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00€
    67.28€ / 100g
    Économisez 12.72€
    15% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Reag. Ph. EUR., acide libre
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2321-07-5
Formule moléculaire C20H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 332.31
Numéro MDL MFCD00005050
Clé InChI GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16850
ChEBI CHEBI:31624
Nom IUPAC 3’,6’-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène]-1-un
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescein
Point de fusion 314 °C à 316 °C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 94324
Poids de la formule 332,31g/mol
Odeur Inodore
Conditionnement Bouteille en plastique
Compatibilité Réussit le test pour le spectre UV
N° d’indice de couleur Acid Yellow 73
Couleur Marron
Quantité 100 g