Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isothiocyanate de fluorescéine, isomère 1, 95 %
Code produit 11327346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327346 1 g 1g
11337346 50 mg 50mg
11347346 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11327346 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L09319.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.80€
    241.65€ / 1g
    Économisez 54.15€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389.381 g/mol
Fluorescein isothiocyanate is used as fluorescent labeling reagent for proteins and for rapid identification of pathogens in fluorescent antibody technique. It is also used as a reagent for microsequencing of proteins and peptides (HPLC). On celite it is used for the labeling of fibrinogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isothiocyanate de fluorescéine est utilisé comme réactif de marquage fluorescent pour les protéines et d’identification rapide des pathogènes avec la technique des anticorps fluorescents. Il est également utilisé comme réactif pour le microséquençage des protéines et des peptides (HPLC). Sur la célite, il est utilisé pour le marquage du fibrinogène.
Solubilité
Légèrement soluble dans le DMSO, l’éthanol, le méthanol DMF et l’acétone
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3326-32-7
Formule moléculaire C21H11NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 389.381
Numéro MDL MFCD00005063
Clé InChI MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fitc, fluorescein isothiocyanate isomer i, 5-isothiocyanatofluorescein, fluorescein 5-isothiocyanate, 5-fitc, fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein 5 6-isothiocyanate, fitc isomer 1, unii-i223nx31w9, fitc isomer
CID PubChem 18730
ChEBI CHEBI:37918
Nom IUPAC 3‘,6’-dihydroxy-6-isothiocyanatospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescein isothiocyanate
Note relative au nom isomer 1
Point de fusion >360°C
Quantité 1 g
Beilstein 1407295
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in DMSO,ethanol,methanol DMF and acetone
Poids de la formule 389.39
Pourcentage de pureté 95%