Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isothiocyanate de fluorescéine I, 90 %, pure
Code produit 10356460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10356460 1 g Flacon en verre 1g
10080940 250 mg Flacon en verre 250mg
10115253 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10356460 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 119250010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.00€
    235.65€ / 1g
    Économisez 49.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389.381 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3326-32-7
Formule moléculaire C21H11NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 389.381
Numéro MDL MFCD00005063
Clé InChI MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-FITC, 5-Isothiocyanato fluorescein
CID PubChem 18730
ChEBI CHEBI:37918
Nom IUPAC 3‘,6’-dihydroxy-6-isothiocyanatospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescein isothiocyanate isomer I
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 90%
Merck Index 15, 4120
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Forme physique Crystals
Poids de la formule 389.38
Pourcentage de pureté ≥88% (HPLC)
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluorescein isothiocyanate isomer I
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'- [9H]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-5-isothiocyanato