Learn More
Fluorescéine, pure, C.I.45350, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 314°C |
| Poids de la formule | 332.3g/mol |
| Conditionnement | Cuve en verre |
| Couleur | Marron-rouge |
| Quantité | 100 g |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Fluorescein