Learn More
Fluorescéine, TRC
Code produit 30010461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
Conditionnement:
2.50g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010461 25 g 25g
30009528 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010461 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF48525025G
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2321-07-5
Formule moléculaire C20 H12 O5
Poids moléculaire (g/mol) 332.31
Synonyme Fluorescein, 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Nom IUPAC 3’,6’-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène]-1-un
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescein
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C20H12O5/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20/h1-10,21-22H
Poids de la formule 332.0685