Learn More
Isomère 1 du chlorhydrate de fluorescéinamine, TRC
Product Code. 30395288
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30395288 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30395288 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF4853101G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Fluoresceinamine Hydrochloride Isomer 1
CAS 53360-53-5
Formule moléculaire C20 H13 N O5 . Cl H
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C20H13NO5.ClH/c21-10-1-4-14-13(7-10)19(24)26-20(14)15-5-2-11(22)8-17(15)25-18-9-12(23)3-6-16(18)20;/h1-9,22-23H,21H2;1H
SMILES Cl.Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
Nom IUPAC 6-amino-3',6'-dihidroxiespiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-1-ona;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 383.78
Poids de la formule 383.0561