Learn More
Fluorescéinamine, Isomère 1, TRC
Code produit 30400534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30400534 500 mg
30405868 250 mg
30398989 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30400534 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF485300500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3326-34-9
Formule moléculaire C20 H13 N O5
Poids moléculaire (g/mol) 347.32
Nom IUPAC 6-amino-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthène]-1-one
SMILES Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoresceinamine, Isomer 1
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-14-13(7-10)19(24)26-20(14)15-5-2-11(22)8-17(15)25-18-9-12(23)3-6-16(18)20/h1-9,22-23H,21H2
Poids de la formule 347.0794